物質
clear polystyrene
flat clear wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid
包装
case of 1200 ea
pack of 150 ea
メーカー/製品名
Greiner 659190
サイズ
60 wells
ウェルサイズ
10 μL
ウェル容積
10 μL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HLA Microtest plates (Terasaki) from Greiner. Designed for tissue typing techniques to ensure smooth spreading of sera and cells across the flat base of the well. The surface of each well gives a microscopically precise and clear picture. All plates are stackable.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)