liquid
使用法
sufficient for 1500 reactions
sufficient for 250 reactions
特徴
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
High Fidelity PCR
dNTPs included: no
hotstart: no
濃度
5 unit/μL
テクニック
PCR: suitable
色
colorless
入力
purified DNA
適合性
suitable for PCR
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
他のほとんどのポリメラーゼ製品に含まれる汚染DNAは、しばしば結果の正確な解釈を妨げたり不明瞭にしたりします。細菌16S rRNA領域などの保存された配列を標的としている場合は特にそうです。Sigmaの独自のDNA除去法および厳格な品質管理基準により、最も一般的にみられる汚染DNAが含まれていないことを保証できます。MTP Taqの各ロットは、細菌16S rRNAの保存領域に特異的なPCRおよびプライマー、Taq 発現ベクター、およびヒトβ-アクチン遺伝子を用いてアッセイしています。
MTP Taqは、 信頼できるPCR増幅のための高品質、低汚染のDNAポリメラーゼを保証していますが、多数の他の試薬を介してPCRにDNA汚染物質が持ち込まれる可能性があります。PCR時の汚染DNAのリスクをさらに低減するため、MTP Taq DNAポリメラーゼの各チューブに、10× MTP Taq緩衝液を添付しています。汚染DNAが含まれないことを保証するため、各ロットの10× MTP Taq緩衝液について、MTP Taq DNAポリメラーゼと同一の厳格な品質管理検査を行っています。偽陽性PCR結果を防ぐため、MTP TaqDNAポリメラーゼを用いたPCR反応では、DNAフリーの試薬のみを使用してください。
アプリケーション
- 精製したDNAからの細菌16S rRNA遺伝子の増幅
- バクテリア遺伝子解析
- 病原体検出
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- 低汚染 DNAポリメラーゼ
- 細菌バクテリアによる汚染により、誤ってPCRの結果が陽性になるのを防止します
構成
- MTP Taq DNAポリメラーゼ(D7067)
- 10x MTP Taqバッファー(M9943)
単位の定義
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
MTP™ Taq DNA Polymerase is a recombinant thermostable enzyme from Thermus aquaticus expressed in E. coli and purified using a proprietary process to minimize levels of contaminating DNA.