Merck
D8812
Sigma-Aldrich
Dispo-Biodialyzer
MWCO 2 kDa
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123100
NACRES:
NB.22
包装
case of 100 ea
pack of 50 ea
ポアサイズ
2 kDa MWCO
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5~100 μLの少量サンプルの透析に使用する、独自の使い捨てユニットです。再生セルロースの超薄膜で迅速に透析できます。透析後、微量遠心管で遠心分離することでサンプルをほぼ100%回収することができます。除塩、バッファー交換、タンパク質結合アッセイの用途や、平衡透析器としての用途に最適です。