Merck
E5905
Sigma-Aldrich
pCMV-BICEP-4 発現ベクター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106621
NACRES:
NA.56
輸送温度
dry ice
品質水準
保管温度
−20°C
アプリケーション
シスロトン性mRNA由来のN末端FLAG®融合およびN末端c-myc融合タンパク質の一過性の細胞質発現用ベクターです。CMVプロモーター由来の単一の情報を転写するために、MCS1とMCS2に2つの遺伝子をクローニングできます。このベクターは、タンパク質-タンパク質相互作用研究や多サブユニットタンパク質に有用です。MCS1とMCS2にそれぞれ FLAG-p53とc-myc-Large T抗原を含むコントロールベクター(pCMV-BICEP-4+p53/LTA)が同梱されています。
その他情報
FLAG®技術関係の文献は、www.sigma-aldrich.com/flagliteratureをご覧ください。
法的情報
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pCMV-BICEP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Jan Code
E5905-BULK:
E5905-VAR:
E5905-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)