抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
E6AP-330, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~100 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat, monkey
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract from 293T cells
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... E2F6(1876)
mouse ... E2f6(50496)
rat ... E2f6(313978)
詳細
Monoclonal Anti-E6AP antibody is a useful tool for the study of E6AP and its function in protein degradation. This antibody is specific for E6AP protein in rat, mouse, human and monkey.
免疫原
アプリケーション
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
E8655-BULK:
E8655-VAR:
E8655-200UL:
試験成績書(COA)