Merck
S9684
Sigma-Aldrich
抗SNAP-25 ウサギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 25 kDa
化学種の反応性
rat, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:5,000 using rat cerebellum sections
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using rat pheochromocytoma PC12 cell extract
western blot: 1:5,000 using mouse brain extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SNAP25(6616)
mouse ... Snap25(20614)
rat ... Snap25(25012)
詳細
SNAP-25(25 kDaのシナプトソーム関連タンパク質)は、膜結合型のシナプス前神経終末タンパク質であり、シナプス小胞融合とエキソサイトーシスに重要な役割を果たします。SNAP-25をコードする遺伝子は、ヒト第20染色体にマッピングされます。
抗SNAP-25は、ウサギを用い、免疫原としてのKLHに結合したヒトSNAP-25のN末端に相当する合成ペプチドを使用して開発されました。この配列は、マウス、ラット、およびニワトリのSNAP-25において、SNAP-25とは別にスプライスされたフォームSNAP-25AおよびSNAP-25Bにおける配列と同一であり、キンギとゼブラフィッシュSNAP25に高度に保存されています(80~85%)。抗血清全体を分画したのち、イオン交換クロマトグラフィーでさらに精製すると、他のウサギ血清タンパク質が基本的に含まれない抗血清のIgG画分が得られます。抗SNAP-25はマウスSNAP-25(25 kD)を認識します。その抗体はラットSNAP-25と交差反応します。アプリケーションには、免疫ブロッティングと免疫組織化学によるSNAP-25(25 kDa)の検出と局在確認が含まれます。免疫ブロッティングにおけるSNAP-25の染色は、SNAP-25免疫化ペプチド(SNAP-25、マウス)で特異的に阻害されます。
特異性
免疫原配列は、マウス、ラット、ニワトリSNAP-25のSNAP-25AおよびSNAP-25Bスプライスバリアントの免疫原配列で同一であり、ウシ、キンギョ、シビレエイ、およびDrosophila(ショウジョウバエ)SNAP-25において高度に保存されています(70~80%)。
免疫原
KLHに結合したヒトSNAP-25(シナプトソーム関連タンパク質25)アミノ酸のN末端に相当する合成ペプチド
アプリケーション
ラビットで産生される抗SNAP-25抗体の用途:
  • スナップ25の1次検出
  • ヒト神経芽細胞腫細胞株を用いた酵素結合免疫吸着アッセイ
  • 免疫組織化学
  • ウエスタンブロッティングを用いたヒト神経細胞
生物化学的/生理学的作用
25 kDaのシナプトソーム関連タンパク質は、軸索の成長、シナプス可塑性に影響を与えるタンパク質、および神経伝達物質放出の調節に必要なシナプス前ニューロンをコードします。
シナプス間隙における神経伝達物質放出につながる分子的事象は複雑であり、一般的にSNAP受容体(SNARE)と呼ばれる複数の相互作用するタンパク質などが関与します。 神経細胞膜上のSNAP-25とシンタキシン(t-SNARE)およびシナプス小胞上のシナプトブレビン/VAMP(v-SNARE)は安定な三元複合体を生成することが示唆されています。このコア複合体は、2つの追加の膜融合タンパク質、β-SNAPおよびNSFのドッキング複合体として機能します。NSFによりATPが加水分解されると、エキソサイトーシス機構のプライミング中に複合体の解離が起こります。SNAP-25は再構成とシナプトタグミン(Syt)との相互作用を引き起こし、Ca2+誘発性の小胞-細胞膜融合とエキソサイトーシスを促進すると考えられています。SNAP-25は、ニューロンの発達と成熟の両方で重要な役割を果たしています。発達中、SNAP-25の発現はシナプス形成、軸索成長、およびニューロン成熟と関連しており、主に新生児の脳の細胞体に認められます。成人の神経系では、SNAP-25はシナプス前神経終末に局在しており、そこでは高速軸索輸送によって運ばれます。
SNAP-25は、2つの選択的にスプライスされたアイソフォームSNAP-25aとSNAP-25bで構成されており、ニューロンと神経内分泌細胞内で差次的に発現します。SNAP-25aとSNAP-25bは、中央ドメインの9つのアミノ酸が異なります。これらの残基のうち2つは、膜固定に関与する翻訳後パルミトイル化に必要なクラスター化されたシステイン残基の相対的配置を変えます。このことは、2つのSNAP-25アイソフォームが小胞融合事象において特徴的な役割を果たす可能性があることを示唆しています。
物理的形状
pH 7.4の0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水中に15 mMのアジ化ナトリウムを含有する溶液。
保管および安定性
連続して使用する際は、2~8°Cで最大1カ月保管します。それ以上保管するには、作業用アリコート中で凍結します。繰り返し凍結・解凍することは推奨しません。「自動霜取装置付き」冷凍庫での保存はお勧めしません。長期保管によりわずかな濁りが見られる場合は、遠心分離によって溶液を清澄してから使用します。12時間以内に使用しなかった作業用希釈試料は廃棄しなければなりません。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
S9684-BULK:
IXO11510:
S9684-25UL:
S9684-.2ML:
S9684-100UL:
S9684-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Membrane trafficking in neuronal development: ins and outs of neural connectivity.
Winkle CC and Gupton SL
International Review of Cell and Molecular Biology, 322, 247-280 (2016)
Cleavage of neuronal synaptosomal-associated protein of 25 kDa by exogenous matrix metalloproteinase-7.
Szklarczyk A , et al.
Journal of Neurochemistry, 102(4), 1256-1263 (2007)
Association of syntaxin with SNAP-25 and VAMP (synaptobrevin) during axonal transport.
Shiff G and Morel N
Journal of Neuroscience Research, 48(4), 313-323 (1997)
The 25-kDa synaptosome-associated protein (SNAP-25) binds and inhibits delayed rectifier potassium channels in secretory cells.
Ji J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 277(23), 20195-20204 (2002)
Synaptotagmin interaction with SNAP-25 governs vesicle docking, priming, and fusion triggering.
Mohrmann R, et al.
The Journal of Neuroscience, 33(36), 14417-14430 (2013)