リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
品質水準
フォーム
buffered aqueous solution (2.5 mg in 100 mM Potassium Phosphate Buffer)
比活性
≥700 units/mg protein
分子量
55-60 kDa
包装
vial of 2.5 mg
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... FMO5(2330)
アプリケーション
FMO5は、成体および胎児ヒト肝臓の両方に発現する唯一のFMOアイソフォ-ムです。
生物化学的/生理学的作用
FMOは、各酸化物との結合部に求核性の窒素、硫黄、セレニウム、またはリンを含む環境汚染物質、発癌物質など、様々な生体異物や薬剤化合物の酸素添加の触媒に関与します。これらの酵素は、フェーズIまたは酸化的薬物代謝酵素として分類されます。FMO5は、成人と胎児のヒト肝臓の両方で発現される唯一のFMOアイソフォームです。
単位の定義
methyl p-tolyl sulfide oxidase activity: One unit will catalyze the production of 1.0 picomole of methyl p-tolyl sulfoxide.
物理的形状
100 mMリン酸カリウムバッファ-溶液(pH 7.4)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
F5178-1VL-PW:
F5178-1VL:
F5178-VAR:
F5178-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)