結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
RT-39/RL-6, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 25 kDa
保管条件
protect from light
テクニック
dot immunobinding: 1:40
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40
アイソタイプ
IgG1/IgG2a
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- fluorescent dot binding immunoassay (FDIBA)
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- flow cytometry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
F5273-1ML:
F5273-BULK:
F5273-.5ML:4548173196718
F5273-VAR:
F5273-2ML:
試験成績書(COA)