Merck
F9272
SAFC
α-1,2-フコシダーゼ 溶液
buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
フォーム
buffered aqueous solution
品質水準
比活性
≥0.4 units/mg protein
包装
vial of 0.004 unit
UniProtアクセッション番号
その他の活性
β-galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, neuraminidase, α-1-3,4-fucosidase and proteases, none detected
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... FUCA1(2517)
生物化学的/生理学的作用
複合糖質の非還元末端からα-1,2-フコ-スを遊離させます。
単位の定義
1 unitは、pH 5.0、37°C、1分間に、1.0 μmolのフコースを2'-フコシルラクトースから遊離させる酵素量です。
物理的形状
20mM Tris-HCl溶液(25mM NaCl含有, pH 7.5)
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)