Merck
G115080
Sigma-Aldrich
DMT-dG(dmf) ホスホロアミダイト
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
別名:
DMT-dG(dmf)アミダイト, N-[(ジメチルアミノ)メチレン]-5’-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2’-デオキシグアノシン, 3’-[2-シアノメチルN,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホルアミダイト], N2-ジメチルホルムアミジン-5’-O-(4,4’-ジメトキシトリチル)-2’-デオキシグアノシン-3’-O-[O-(2-シアノエチル)-N,N’-ジイソプロピルホスホルアミダイト]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H53N8O7P
CAS番号:
分子量:
824.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
タイプ
for DNA synthesis
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
形状
powder
テクニック
oligo synthesis: suitable
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
核酸プロファイル
base: deoxyguanosine
base protecting group: DMF
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(\N=C/N(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C43H53N8O7P/c1-29(2)51(30(3)4)59(56-24-12-23-44)58-36-25-38(50-28-45-39-40(50)47-42(48-41(39)52)46-27-49(5)6)57-37(36)26-55-43(31-13-10-9-11-14-31,32-15-19-34(53-7)20-16-32)33-17-21-35(54-8)22-18-33/h9-11,13-22,27-30,36-38H,12,24-26H2,1-8H3,(H,47,48,52)/b46-27-/t36-,37+,38+,59?/m0/s1
InChI Key
YRQAXTCBMPFGAN-UJASEYITSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ProligoのDNAホスホロアミダイトの高いカップリング効率により、高収率で高品質のオリゴヌクレオチドが得られます。自動オリゴヌクレオチド合成の脱保護ステップは、合成時間および最終製品の品質に不可欠です。ProligoのDNAホスホロアミダイトの高いカップリング効率により、高収率で高品質のオリゴヌクレオチドが得られます。dG保護基をジメチルホルムアミド(dmf)塩基保護基に変えることで、高純度・高収率のオリゴヌクレオチドを迅速に合成できるようになるため、ハイスループット製造の効率が上がります。dG(dmf)の主な特徴
  • dG(dmf)の脱保護は従来のdG(ib)よりも迅速:濃縮アンモニア中での脱保護時間は55°Cでは2時間に、65°Cでは1時間に短縮
  • dG(dmf)モノマーはGリッチ配列に最適:従来のdG(ib)モノマーと比較して不完全な脱保護が大幅に減少
  • dG(dmf)-ホスホロアミダイトは溶液中で標準なdA(bz)、dC(bz)およびdTホスホロアミダイトと同程度に安定
  • dG(dmf)-ホスホロアミダイトはdG(ib)-ホスホロアミダイトと直接置き換え可能
  • DNA合成に一般的に使用される試薬の変更不要(ただし低濃度のヨウ素酸化剤、すなわちヨウ素0.02 Mを使用すること)DMT-dG(dmf)ホスホロアミダイトは、ExpediteおよびPolyGen®合成機用に作製されています。
法的情報
Expedite is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
PolyGen is a registered trademark of PolyGen GmbH.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
G115080-12X2G:4548173912813
G115082-01:
G115082-12:4548173229034
G115081-01:
G115080-12X1G:4548173912806
G115081-12:4548173228914