Merck
G1401
Sigma-Aldrich
グリア細胞株由来神経栄養因子 ラット由来
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥97% (SDS-PAGE)
別名:
ATF, アストロサイト由来栄養因子, GDNF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
rat
品質水準
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
アッセイ
≥97% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
有効性
0.10-10 ng/mL
分子量
~30 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rat ... Gdnf(25453)
生物化学的/生理学的作用
グリア細胞株由来神経栄養因子 (GDNF) はTGF-βス-パ-ファミリ-メンバ-である神経栄養因子です。GDNFはGDNFリガンドファミリ-の最初のメンバ-であり、今日ではそこにGDNF, ニュ-ツリン (NTN)、 パ-セフィン (PSP) アルテミン (ART) が含まれます。GDNFは15kDaのジスルフィドホモニ量体糖タンパク質です。成熟ラットとヒトのGDNFの配列には93%のホモロジ-があり、強い種間交差性があります。GDNFは、運動ニュ-ロン、中脳ド-パミン作動性ニュ-ロン、プルキンエ細胞、交感神経細胞など、中枢/末梢神経の種々の神経、様々な発達段階において、神経細胞の生存を促進します。セルトリ細胞、1型星状細胞、シュワン細胞、ニュ-ロン、松果体細胞、骨格筋細胞などがGDNFを発現することが知られています。さらに、in vivo において、GDNFを外部から供給すると、顔面運動ニュ-ロンの損傷が救済されることが示されています。
物理的形状
担体タンパク質として1 ugあたり50 ug BSAを含有するPBS(pH 7.4)中の0.2 um濾過溶液50 μLから凍結乾燥しました。
アナリシスノート
固定化rrGFRa1/FcへのGDNFの結合能をELISAアッセイし、生物活性を評価しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
G1401-VAR:
G1401-BULK:
G1401-10UG:
G1401-10UG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Roche C de Guzman et al.
Journal of microencapsulation, 25(7), 487-498 (2009-02-25)
Controlled expression of glial cell line derived neurotrophic factor (Gdnf) can be integrated in the development of a system for repair of injured peripheral nerves. This delivery strategy was demonstrated via inducible Gdnf from microencapsulated cells in barium alginate. The
Weidong Xiao et al.
Molecular neurobiology, 50(2), 274-289 (2014-06-01)
Acute intestinal ischemia reperfusion (IR) injury is often associated with intestinal epithelial barrier (IEB) dysfunction. Enteric glial cells (EGCs) play an essential role in maintaining the integrity of IEB functions. However, the precise mechanism of EGCs under IR stimulation remains
Clive Bate et al.
Molecular neurodegeneration, 3, 1-1 (2008-01-09)
The early stages of Alzheimer's disease (AD) are closely associated with the production of the Abeta1-42 peptide, loss of synapses and gradual cognitive decline. Since some epidemiological studies showed that EGb 761, an extract from the leaves of the Ginkgo
Michela Morano et al.
International journal of nanomedicine, 9, 5289-5306 (2014-12-09)
Innovative nerve conduits for peripheral nerve reconstruction are needed in order to specifically support peripheral nerve regeneration (PNR) whenever nerve autotransplantation is not an option. Specific support of PNR could be achieved by neurotrophic factor delivery within the nerve conduits
Caroline Perner et al.
STAR protocols, 2(1), 100333-100333 (2021-02-23)
In this protocol, we provide step-by-step instructions for dissection and culture of primary murine dorsal root ganglia (DRG), which provide an opportunity to study the functional properties of peripheral sensory neurons in vitro. Further, we describe the analysis of neuropeptide