安全性情報
SRP3200
Sigma-Aldrich
GDNF マウス由来
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
ATF-1, グリア細胞由来神経栄養因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
mouse
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
≤0.2 ng/mL
分子量
15.1 kDa
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... GDNF(14573)
詳細
GDNF(グリア細胞株由来神経栄養因子)は、アルテミン、ニュールツリンおよびパーセフィンと構造が類似した、ジスルフィド結合ホモ二量体神経栄養因子です。これらのタンパクは、安定した二量体タンパク構造であると考えられる成長因子のシステインノットスーパーファミリーのメンバーの1つです。機能性マウスGDNFリガンドは、モノマーと呼ばれる15.1 kDaのポリペプチド鎖2つで構成されたジスルフィド結合ホモ二量体です。各モノマーには、7つの保存されたシステイン残基があり、その1つは鎖間ジスルフィド架橋に使用され、その他はシステインノット構造として知られる分子内環形成に使用されます。
アプリケーション
マウス由来GDNFは、GDNF/Retシグナル伝達におけるNEDL2(Nedd4関連E3ユビキチンリガーゼ-2)の役割を調べるために使用されてきました。
マウス由来GDNFは、後根神経節(DRG)ニューロンのマウス初代培養細胞を刺激するのに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
GDNF(グリア細胞株由来神経栄養因子)は、1つのRET(受容体型チロシンキナーゼ)および4つのGFR-α(α1-α4)受容体(GDNFファミリー受容体)の1つで構成される、複合性のレセプター系を介してシグナルを伝達します。GDNFは、中脳ニューロンのドーパミン取込み、生存、および形態分化を促進します。パーキンソン病サルモデルにより、GDNFは動作緩慢、強直、および姿勢の不安定などの病態を改善することが示されています。これは、非アルコール性脂肪性肝疾患の治療にも関与しています。GDNFは、精源幹細胞の生存および増殖に必要です。
シーケンス
MSPDKQAAAL PRRERNRQAA AASPENSRGK GRRGQRGKNR GCVLTAIHLN VTDLGLGYET KEELIFRYCS GSCESAETMY DKILKNLSRS RRLTSDKVGQ ACCRPVAFDD DLSFLDDNLV YHILRKHSAK RCGCI
物理的形状
凍結乾燥品(10 mMクエン酸ナトリウム)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。0.1~1.0 mg/mLの濃度となるよう水で再構成してください。ボルテックスは行わないでください。この溶液は2~8°Cで1週間まで保存できます。長期保存の際は、キャリアタンパク質(0.1% BSAなど)を含有するバッファーで希釈し、1回使用量ごとに分けて-20~-80°Cで保存することをお勧めします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3200-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Glial cell line-derived neurotrophic factor protects against high-fat diet-induced hepatic steatosis by suppressing hepatic PPAR-? expression.
Mwangi SM, et al.
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology, 310, G103-G116 (2016)
GDNF - a stranger in the TGF-beta superfamily?
Saarma M
European Journal of Biochemistry, 267, 6968-6971 (2000)
A rapid induction mechanism for Lin28a in trophic responses
Amen Am, et al.
Molecular Cell, 65(3), 490-503 (2017)
Peripheral expression and biological activities of GDNF, a new neurotrophic factor for avian and mammalian peripheral neurons.
Trupp M, et al.
The Journal of Cell Biology, 130, 137-148 (1995)
Functional recovery in parkinsonian monkeys treated with GDNF.
Gash DM, et al.
Nature, 380, 252-255 (1996)