由来生物
(Mytilus genus)
品質水準
アッセイ
≥85% anhydrous basis (enzymatic)
形状
powder
不純物
≤1% Protein (Lowry)
色
white to off-white
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-20(45-23-17(36)12(31)10(29)6(2-26)42-23)14(33)18(37)24(43-8)44-19-7(3-27)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1
InChI Key
BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G1508-5G:
G1508-25G:
G1508-BULK:
G1508-VAR:
試験成績書(COA)