G6046
Anti-G3BP antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-G3BP1, Anti-GAP SH3 domain-binding protein, Anti-HDH-VIII, Anti-Ras-GTPase-activating protein SH3-domain binding protein 1, Anti-human DNA helicase VIII
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~68 kDa
化学種の反応性
human, mouse (predicted), rat (predicted)
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of human U-2-OS cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... G3BP1(10146)
mouse ... G3bp1(27041)
rat ... G3bp1(171092)
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- immunofluorescence analysis
- immunostaining
- immunoblotting
- immunoprecipitation
生物化学的/生理学的作用
ターゲットの説明
物理的形状
調製ノート
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
G6046-200UL:
IXO14673:
G6046-BULK:
G6046-VAR:
G6046-25UL:
試験成績書(COA)