Merck
GBL103340
Grace Bio-Labs CultureWellチャンバードカバーガラス
wells, 4, diam. × thickness 9 mm × 1 mm, volume 50-100 μL
別名:
fluorescent imaging chamber, quantitative imaging chamber, reusable press to seal coverglass chamber
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
物質
borosilicate glass backing
clear silicon chamber
colorless
無菌性
(sterile)
sterile
特徴
wells 4
包装
pack of 20 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 103340
直径×厚み
9 mm × 1 mm
外部L × W
61 mm × 24 mm
容量
50-100 μL
ウェル面積
0.6 cm2
ウェル
4
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Grace Bio-Labsチャンバー様カバーグラス製品は、高解像度顕微鏡に適しています。
Grace Bio-Labsのチャンバー様カバーグラス製品は、非細胞毒性のシリコーンガスケットから構成されており、 24 mm x 50 mm, 番号:1.5ドイツ製カバーグラスに固定されています(取り外しおよび再利用可能)。滅菌した培養プレートまたは100mm直径の培養皿と共に使用します。
  • 薄くて平らなカバーグラスは、高解像度の顕微鏡、および高感度かつ定量的な蛍光イメージングのプラットフォームに適しています。
  • 液漏れのない設計により、ウェル間のクロスコンタミネーションを防ぎます。
  • ガスケットはカバーグラスを固定するため、通常使用される顕微鏡スライドホルダーおよびアクセサリーを容易に取り扱うことができます。
  • ガスケットは高解像度のイメージングの際には取り外し可能であり、取り外したものは再度滅菌して利用できます。
  • 十分な感覚があるため、マルチチャンネルピペット、およびロボットディスペンサーでのリキッドハンドリングが容易です。
法的情報
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.