メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 105101
容量
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Super G Blocking Buffer optimizes the use of nitrocellulose for protein assays using fluorescence detection. Results with Super G show significant reduction in fluorescence background while maintaining the high protein-binding capacity of porous nitrocellulose. Purified, protein-free solution has high binding efficiency to nitrocellulose for rapid and more comprehensive blocking of non-specific protein binding.
- Ultra-pure reagent
- Optimized for nitrocellulose
- Ready-to-use 1x concentration
- Protein-free solution
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
GBL105101-BULK:
GBL105101-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)