Merck
GBL206384
Grace Bio-Labs ProPlate MPマイクロタイタープレート超構造
size 384 wells, black polystyrene, adhesive
別名:
high throughput robotic processing of microarrays, microarray system, microwell plate with permanently affixed well format
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
black polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
wells 384
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 206384
サイズ
384 wells
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特許のProPlate® テクノロジーは、ロボットによるマイクロアレイのハイスループットプロセシングのための技術です。
スーパーストラクチャーが、永続的に添付されたウェルフォーマット--ProPlate MP取り外し可能のウェルフォーマット--FlexPlate MP。ProPlate MP SBS準拠マイクロタイタープレートの特徴は、SecureSeal Plus 粘着性接着システムであり、ボトムレスの 96ウェル(丸穴)、黒色、ポリスチレンマイクロタイタープレートに適用されます。
  • 保証付フラットSBSコ準拠マイクロタイタープレートフォーマットは、アッセイのロボットプロセシングを可能にします。
  • スーパーストラクチャーと基体の間は隙間な密封されます。
  • ガラスまたはプラスチックの基板に対応します。
  • 96ウェルフォーマット(丸穴もしくは角穴) または384ウェルフォーマット(角穴)で利用可能です。
法的情報
FlexPlate MP is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
ProPlate MP is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
SecureSeal is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.