物質
colorless
polycarbonate
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 1000 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 726024
L × W ×厚み
24 mm × 60 mm × 0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HybriSlip™ は、in situハイブリダイゼーション、in situ PCR、およびグラススライド上のゲノミックアレイのハイブリダイゼーションへの使用に適しています。
HybriSlipsは、フレキシブルな薄い (0.25 mm)カバーであり、流体摩擦を最小限にし、均一な試薬の分配を可能にします。RNaseフリーの疎水性カバーは、カバーグラスのようにその表面にプローブをトラップもしくは結合しません。製品は前処理なしですぐに使用できます。表面は、RNaseのコンタミネーションを防ぐために清潔な裏地で保護されています。HybriSlipsは高温でもカールせず、平たい形状を保ちます。
HybriSlipsは、フレキシブルな薄い (0.25 mm)カバーであり、流体摩擦を最小限にし、均一な試薬の分配を可能にします。RNaseフリーの疎水性カバーは、カバーグラスのようにその表面にプローブをトラップもしくは結合しません。製品は前処理なしですぐに使用できます。表面は、RNaseのコンタミネーションを防ぐために清潔な裏地で保護されています。HybriSlipsは高温でもカールせず、平たい形状を保ちます。
- RNaseおよびDNaseフリー
- 疎水性
- ディスポーザブル
- 壊れにくい
法的情報
HybriSlip is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)