由来生物
Streptomyces hygroscopicus
品質水準
無菌性
0.22 μm filtered
濃度
≥60% (HPLC)
45-60 mg/mL in H2O
色
brown-yellow
light orange to dark orange
light yellow to dark yellow
抗生物質活性スペクトル
viruses
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3OC4(O[C@H]([C@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
InChI Key
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
抗菌スペクトル:ハイグロマイシンBは細菌、真菌および高等真核生物細胞に作用します。
注意
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
H0654-VAR:
H0654-BULK:
H0654-250MG:4548173198958
H0654-PH:
H0654-1G-PW:
H0654-500MG-PW:
H0654-1G:4548173198941
H0654PROC:
H0654-500MG:4548173198965
H0654-250MG-PW:
試験成績書(COA)