Merck
H1506
Sigma-Aldrich
3α-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ Pseudomonas testosteroni由来
≥15 units/mg protein
別名:
3α-ヒドロキシステロイド:NAD(P)+ オキシドレダクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bacterial (Pseudomonas testosteroni)
品質水準
フォーム
lyophilized solid
比活性
≥15 units/mg protein
精製方法
chromatography
組成
Protein, ≥25%
その他の活性
β-hydroxysteroid dehydrogenase ≤0.5%
alcohol dehydrogenase ≤0.05%
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シュードモナス・テストステローニ由来の3α-ヒドロキシステロイド脱水素酵素は以下に使用されています:
  • 、アンドロステロン測定用の複合電極プラットフォームの調製において。
  • 血清胆汁酸の生物発光分析用りん酸カリウム緩衝液において。
  • 酵素法を用いた総胆汁酸塩の定量において。
生物化学的/生理学的作用
3α-ヒドロキシステロイド脱水素酵素(3α-HSD)は、アンドロゲン標的組織において、アンドロゲン受容体(AR)の占有率の調節にかかわる可能性があります。また、アンドロゲン作用の抑制でも機能している可能性があります。
単位の定義
1ユニットは、β-NAD+の存在下で、pH 8.9、25°C、1分間に、1.0 μmolのアンドロステロンを酸化する酵素量です。
物理的形状
りん酸カリウム緩衝液塩、EDTAおよびDL-ジチオスレイトールを含む凍結乾燥粉末。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H1506-10UN:
H1506-BULK:
H1506-50UN:
H1506-50UN-PW:
H1506-VAR:
H1506-5UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Laurence Meyer et al.
Neurobiology of disease, 30(1), 30-41 (2008-02-23)
Identification of cellular targets pertinent for the development of effective therapies against pathological pain constitutes a difficult challenge. We combined several approaches to show that 3alpha-hydroxysteroid oxido-reductase (3alpha-HSOR), abundantly expressed in the spinal cord (SC), is a key target, the
Anne Z Steiner et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 93(4), 1298-1303 (2008-02-07)
Dihydrotestosterone (DHT), the primary active androgen in peripheral target tissues, is metabolized by 3alpha-hydroxysteroid dehydrogenase type III (3alpha-HSD), encoded by the AKR1C2 gene, forming 5alpha-androstane-3alpha,17beta-diol (3alpha-diol). 3alpha-HSD may play a role in the pathogenesis of hirsutism. Our objective was to
Bioluminescent assay for total bile acids in serum with use of bacterial luciferase.
Styrelius I, et al.
Clinical Chemistry, 29(6), 1123-1127 (1983)
Enzyme biosensor for androsterone based on 3alpha-hydroxysteroid dehydrogenase immobilized onto a carbon nanotubes/ionic liquid/NAD+ composite electrode
Mundaca RA, et al.
Talanta, 99(, 697-702 (2012)
Phytosterol ester processing in the small intestine; impact on cholesterol availability for absorption and chylomicron cholesterol incorporation in healthy humans
Amiot MJ, et al.
Journal of Lipid Research, jlr-M013730 (2011)