安全性情報
H5042
Sigma-Aldrich
ヒトのシトクロムP450 3A4
recombinant, expressed in E. coli
別名:
シトクロムP450、精製済み、やや溶けやすい, CYP3A4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
詳細
purified, soluble
アッセイ
3.5—25 mg protein/mL (Bradford)
フォーム
liquid
比活性
12-200 units/mg protein
分子量
57318.7 g/mol
濃度
3.5-25 mg protein/mL (protein)
50-150 nmol/mL (P450)
6-14 nmol/mg protein (specific content)
テクニック
cell based assay: suitable
溶解性
water: soluble
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CYP3A4(1576)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
研究領域:免疫と CKS シトクロム P450 3A4(CYP3A4)は、哺乳類酵素(CYP)ファミリー 3、サブファミリー A、遺伝子 4 を示します。ヒトには 57 個の CYP 遺伝子と 33 個の擬似遺伝子があり、18 のファミリーと 42 のサブファミリーに分かれています。これらのうち、3A4 アイソフォーム(CYP3A4)が最も多く、主に肝臓と消化管に見られます。(1)
アプリケーション
ヒトのシトクロムP450 3A4は、円偏光二色性分析に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
シトクロムP450 3A4(CYP3A4)は、シトクロムP450(P450)のアイソフォームの1つです。シトクロムP450(P450)は、汚染物質、環境化合物、および薬物分子などの内因性化合物や生体異物の処理に重要な役割を果たします。CYP3A4 は、さまざまな代謝プロセスを通じて市販薬の 90% 以上を酸化します。CYP3A4 mRNA の発現は、小児クローン’病で上方制御されています。(2)さらに、メフェナセット、アミプロホスメチル、ピリブチカルブ、ノルフルラゾン、トリフルラリン、ペンディメタリン、クロロトルロン、クロロアセトアミドなどの除草剤に対して高い耐性を示します。
単位の定義
1単位は、pH 7.4、37°Cで毎分1.0 nmolのテストステロンを6-β-テストステロンに変換します。
その他情報
ミクロソーム調製物としてではなく、精製された可溶性タンパク質として供給されます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
H5042-1000PMO:
H5042-1000PMO-PW:
H5042-1000PMO-LBL:
H5042-BULK:
H5042-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Understanding the mechanism of cytochrome P450 3A4: recent advances and remaining problems
Sevrioukova IF, et al.
Journal of Separation Science, 42(9), 3116-3126 (2013)
Understanding the mechanism of cytochrome P450 3A4: recent advances and remaining problems
Sevrioukova IF, et al.
Journal of Separation Science, 42(9), 3116-3126 (2013)
Modulation of Carbon Nanotubes' Perturbation to the Metabolic Activity of CYP3A4 in the Liver
Zhang Y, et al.
Advances in Functional Materials, 26(6), 841-850 (2016)
Pharmacokinetic-pharmacodynamic consequences and clinical relevance of cytochrome P450 3A4 inhibition
Dresser, et al.
Clinical Pharmacokinetics, 38(1), 41-57 (2000)
Elisavet Stavropoulou et al.
Frontiers in immunology, 9, 89-89 (2018-02-16)
Cytochromes are expressed in many different tissues of the human body. They are found mostly in intestinal and hepatic tissues. Cytochromes P450 (CYPs) are enzymes that oxidize substances using iron and are able to metabolize a large variety of xenobiotic