リコンビナント
expressed in Pichia pastoris
フォーム
dry powder
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CYP3A4(1576)
アプリケーション
ポスター:斬新で堅牢な組換えヒトP450生体触媒システム
ポスター:透過性の乾燥粉末製剤の評価
薬物代謝産物生成のためのヒトシトクロムP450 2D6酵素(CYP2D6)を発現するピキアパストリス細胞
ポスター:新規組換えヒト触媒システムを使用したP-450代謝産物の容易なスケールアップ生体触媒生産
ポスター:ヒトP450システムによる代謝物のマルチサイクル生産
ポスター:Cyp Express™ 2D6m 3A4および2C9を使用した代謝物の迅速な同定と生産
ポスター:酵母で作製したヒトシトクロムP450S (hCYPS) 2D6、3A4、および2C9の安定化された乾燥粉末(SDP)を用いた代謝産物の迅速な同定と生産
ポスター:代謝物のマルチサイクル生産のための新規生体触媒ヒトP450システムの利用
ポスター:透過性の乾燥粉末製剤の評価
薬物代謝産物生成のためのヒトシトクロムP450 2D6酵素(CYP2D6)を発現するピキアパストリス細胞
ポスター:新規組換えヒト触媒システムを使用したP-450代謝産物の容易なスケールアップ生体触媒生産
ポスター:ヒトP450システムによる代謝物のマルチサイクル生産
ポスター:Cyp Express™ 2D6m 3A4および2C9を使用した代謝物の迅速な同定と生産
ポスター:酵母で作製したヒトシトクロムP450S (hCYPS) 2D6、3A4、および2C9の安定化された乾燥粉末(SDP)を用いた代謝産物の迅速な同定と生産
ポスター:代謝物のマルチサイクル生産のための新規生体触媒ヒトP450システムの利用
生物化学的/生理学的作用
シトクロムP450は、中間代謝(脂肪酸など)の機能として、および生体異物、汚染物質、薬物分子などの外因性化合物の解毒の両方として、主な機能が小分子を酸化するアイソザイムの異種ファミリーです。シトクロムP450 3A4(CYP3A4)は、シトクロムP450(P450)のアイソフォームの1つです。CYP3A4は、さまざまな代謝プロセスを通じて市販薬の90%以上を酸化します。
チトクロムP450酵素は、主に哺乳類の肝臓に存在する、ヘムを含むモノオキシゲナーゼです。生体異物の酸化的代謝を触媒します。この代謝は、 多種多様な薬剤や環境汚染物質の生体内変換および体内からの排出の第一段階です。ケトコナゾール、イトラコナゾール、アザムリン、トロレアンドマイシン、およびベラパミルは酵素の阻害剤であり、リファンピンは酵素の誘導剤です。アイソザイムCYP3A4は、テストステロンから6β-ヒドロキシテストステロンへのヒドロキシル化を介したin vivo変換の主要経路です。
特徴および利点
CypExpress™ 3A4は、完全長の非修飾ヒトCYP 3A4および組換えヒトNADPH酸化還元酵素を含む、透過処理および安定化された乾燥酵母粉末製剤です。独自のプロセスを使用して、CypExpress™はピキア酵母で発現します。最適な発現後、細胞は不活性化され、透過処理され、乾燥して微粉末になります。CypExpress™は細胞メカニズムを保持して、P450酵素にエネルギーと補因子を提供し、長時間の実験で機能し続け、哺乳類のミクロソームや他の遺伝子組み換え発現系よりも大量の代謝産物を生成します。薬物代謝産物の迅速なスクリーニングおよび代謝産物生成のスケールアップのために設計されています。
単位の定義
500 μMのテストステロンと100 mg/mLのCypExpress™ 3A4を含む反応混合物は、記載の条件下で30°Cで3時間で121.9 μMの6b-ヒドロキシテストステロンを生成します。
物理的形状
淡黄色の非常に細かい粉末
再構成
プロトコル/変数ごと
法的情報
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
CypExpress is a trademark of Oxford Biomedical Research
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
MTOXCE3A4-250MG:
MTOXCE3A4-10G:
MTOXCE3A4-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pharmacokinetic-pharmacodynamic consequences and clinical relevance of cytochrome P450 3A4 inhibition
Clinical Pharmacokinetics, 38(1), 41-57 (2000)
Crystal structures of human cytochrome P450 3A4 bound to metyrapone and progesterone
Science, 305(5684), 683-686 (2004)