Merck
M0567
Sigma-Aldrich
肝臓由来ミクロソーム, プール品
from human male
別名:
lab equipment accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
human male
品質水準
フォーム
liquid
包装
vial of ~10 mg
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
プールした肝臓から得られたミクロソームは、以下の用途に使用されています。
  • グルクロン酸抱合プロセスに及ぼすハーブ抽出物の影響を調べるためのグルクロン酸抱合動態アッセイに
  • 液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(LC-MS/MS)を用いてタラゾパリブの代謝安定性を調べるためのヒト肝ミクロソーム(HLM)マトリックスとして
  • エナンチオマーペプチドD3の代謝の研究に
肝臓由来のミクロソームは、正常なラット肝臓と部分切除した肝臓からの酵素活性の違いを評価するための研究で使用されています。また、肝臓ミクロソームの一酸化炭素結合顔料を調査する研究でも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
さまざまな1置換イミダゾールのN-グルクロン酸抱合は、ヒト肝ミクロソームで発生することが分かりました。
肝ミクロソ-ムは、肝細胞の小胞体由来の細胞内粒子です。これらのミクロソ-ムには、シトクロムP-450など多くの薬剤代謝酵素が含まれています。各生物種由来のミクロソ-ムプ-ル品は、異物代謝および薬剤相互作用の研究にご利用いただけます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
M0567-1VL:
M0567-VAR:
M0567-BULK:
M0567-1VL-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ali S Abdelhameed et al.
Drug design, development and therapy, 14, 5259-5273 (2020-12-11)
Ensartinib (ESB) is a novel anaplastic lymphoma kinase inhibitor (ALK) with additional activity against Abelson murine leukemia (ABL), met proto-oncogene (MET), receptor tyrosine kinase (AXL), and v-ros UR2 sarcoma virus oncogene homolog 1 (ROS1) and is considered a safer alternative
Anne Elfgen et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 107, 203-207 (2017-07-18)
The aggregation of the amyloid β protein (Aβ) plays an important role in the pathology of Alzheimer's disease. Previously, we have developed the all-d-enantiomeric peptide D3, which is able to eliminate neurotoxic Aβ oligomers in vitro and improve cognition in
Ali S Abdelhameed et al.
Royal Society open science, 6(6), 190434-190434 (2019-07-18)
Spebrutinib (SBT) is a Bruton's tyrosine kinase inhibitor. SBT is currently in phase II and phase I clinical trials for the management of rheumatoid arthritis and chronic lymphocytic leukaemia, respectively. We developed and validated a liquid chromatography tandem mass spectrometry
Sarvesh C Vashishtha et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 30(10), 1070-1076 (2002-09-14)
N-Glucuronidation at an aromatic tertiary amine of 5-membered polyaza ring systems was investigated for a model series of eight 1-substituted imidazoles in liver microsomes from five species. The major objectives were to investigate substrate specificities of the series in human
THE CARBON MONOXIDE-BINDING PIGMENT OF LIVER MICROSOMES. I. EVIDENCE FOR ITS HEMOPROTEIN NATURE.
T OMURA et al.
The Journal of biological chemistry, 239, 2370-2378 (1964-07-01)