Merck
M9191
Sigma-Aldrich
肝臓由来ミクロソーム, プール品
from rat(Sprague-Dawley), female
別名:
lab equipment accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161501
NACRES:
NA.47
由来生物
rat (Sprague-Dawley)
品質水準
形状
liquid
比活性
≥20 units/mg protein, pH 7.4, 37 °C
包装
vial of ~10 mg
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
肝ミクロソ-ムは、肝細胞の小胞体由来の細胞内粒子です。これらのミクロソ-ムには、シトクロムP-450など多くの薬剤代謝酵素が含まれています。各生物種由来のミクロソ-ムプ-ル品は、異物代謝および薬剤相互作用の研究にご利用いただけます。
単位の定義
One unit will reduce 1 nanomole of cytochrome C per minute at pH 7.4 at 37 deg C.
7-ethoxyresorufin O-deethylase activity: One unit will hydroxylate 1.0 picomole paclitaxel per minute at pH 7.4 at 37 deg C.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
M9191-1VL-PW:
M9191-BULK:
M9191-VAR:
M9191-1VL:
試験成績書(COA)