Merck
M9566
Sigma-Aldrich
肝臓由来ミクロソーム, プール品
from mouse(CD-1), female
別名:
extracellular matrix
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161501
NACRES:
NA.47
由来生物
mouse (CD-1)
品質水準
フォーム
liquid
包装
vial of ~10 mg
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
mouse ... Mgst1(56615)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
肝ミクロソ-ムは、肝細胞の小胞体由来の細胞内粒子です。これらのミクロソ-ムには、シトクロムP-450など多くの薬剤代謝酵素が含まれています。各生物種由来のミクロソ-ムプ-ル品は、異物代謝および薬剤相互作用の研究にご利用いただけます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
M9566-1VL-PW:
M9566-VAR:
M9566-BULK:
M9566-1VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)