安全性情報
H7533
Sigma-Aldrich
Heat Shock Protein 32 from rat
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥90% (SDS-GE)
別名:
HSP 32, Heme oxygenase-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
rat
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥90% (SDS-GE)
形状
buffered aqueous solution
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
物理的形状
Solution in 50 mM ammonium bicarbonate, pH 8.3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
H7533-.1MG:
H7533-.1MG-PW:
H7533-BULK:
H7533-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Shibahara et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 82(23), 7865-7869 (1985-12-01)
Two cDNA clones for rat heme oxygenase have been isolated from a rat spleen cDNA library in lambda gt11 by immunological screening using a specific polyclonal antibody. One of these clones has an insert of 1530 nucleotides that contains the