HPA001378
抗PNN抗体 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗140 kDa 核および細胞接着関連リン酸化タンパク質抗体 ウサギ宿主抗体, 抗DRS-タンパク質抗体 ウサギ宿主抗体, 抗DRSP ( Domain-rich serine protein) 抗体 ウサギ宿主抗体, 抗DRSP抗体 ウサギ宿主抗体, 抗SR-様タンパク質抗体 ウサギ宿主抗体, 抗デスモソーム結合タンパク質抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ピニン抗体 ウサギ宿主抗体, 抗メラノーマ転移クローンAタンパク質抗体 ウサギ宿主抗体, 抗核タンパク質SDK3抗体 ウサギ宿主抗体
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
EQKVELAQLQEEWNEHNAKIIKYIRTKTKPHLFYIPGRMCPATQKLIEESQRKMNALFEGRRIEFAEQINKMEARPRRQSMKEKEHQVVRNEEQKAEQEEGKVAQREEELEETGNQHNDVEIEEAGEEEEKEIAIVHSDAEKE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PNN(5411)
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA001378-25UL:
HPA001378-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)