Merck
HPA001401
Sigma-Aldrich
抗SOD1 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗スーパーオキシドジスムターゼ [Cu-Zn] 抗体 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
RNAi knockdown
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原配列
PVQGIINFEQKESNGPVKVWGSIKGLTEGLHGFHVHEFGDNTAGCTSAGPHFNPLSRKHGGPKDEERHVGDLGNVTADKDGVADVSIEDSVISLSGDHCIIGRTLVVHEKADDLGKGGNEESTKTGNAGSRLACG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SOD1(6647)
詳細
スーパーオキシドジスムターゼ1(SOD1)は、Cu-Znスーパーオキシドジスムターゼとも呼ばれる細胞質タンパク質です。選択的スプライシングにより5つのアイソフォームとして発現します。SOD1はヒト染色体21q22.11にマッピングされています。ホモ二量体として存在し、サブユニット内ジスルフィド結合を有しています。
免疫原
ス-パ-オキシドジスムタ-ゼ [Cu-Zn] のPrEST(recombinant protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
ウサギで産生された抗SOD1抗体、Prestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトによって開発および検証されています。各抗体について、免疫組織染色検査によって何百もの正常組織と疾患組織に対して試験が行われます。これらの画像は、Human Protein Atlas(HPA)サイトでImage Galleryのリンクをクリックすると閲覧できます。また、この抗体は免疫蛍光法およびウェスタンブロッティングを用いて試験されます。これらのプロトコルおよびPrestige抗体とHPAに関する他の有用な情報を見るには、sigma.com/prestigeにアクセスしてください
ウサギで産生された抗SOD1抗体は、以下の用途に使用されています:
  • 脊髄前角サンプルの免疫沈降
  • 運動ニューロンおよび星状膠細胞の免疫細胞染色分析
  • 肝臓検体の免疫組織染色実験
生物化学的/生理学的作用
SOD1(スーパーオキシドジスムターゼ1)遺伝子は、体内で有害なスーパーオキシドフリーラジカルを分子酸素および過酸化水素へと変換する酵素をコードしています。本酵素は、銅および亜鉛イオンに結合します。本アイソザイムは、細胞質内のホモ二量体です。この遺伝子の欠損は、脳内の上位運動ニューロンおよび脳幹と脊髄の下位運動ニューロンに影響して致命的な麻痺を引き起こす、家族性の筋萎縮性側索硬化症と関連づけられています。
特徴および利点
Prestige抗体 ®は、高度に特徴付けられ、広く検証された抗体です。各標的について得られている特性データのすべてをページ上部の製品名のすぐ下にあるリンクからアクセスできるHuman Protein Atlasポータルを介してご利用いただけることも、この抗体の利点です。Prestige抗体®の特有性と他のタンパク質との交差反応性の低さは、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。すべてのPrestige抗体についてPrestige抗原コントロールをご用意しております。リンケージセクションでご確認ください。
Prestige抗体はすべて、次の方法で試験されます。
  • I44の正常ヒト組織ならびに最も一般的な20タイプのがん組織から成るIHC組織アレイによる検査。
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントで構成されるタンパク質アレイによる検査。
関連事項
対応する抗原APREST83054
物理的形状
PBS溶液 (pH 7.2, 40%グリセロ-ル, 0.02%アジ化ナトリウム含有)
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA001401-100UL:
HPA001401-25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Teemu P Miettinen et al.
Molecular pharmaceutics, 11(12), 4395-4404 (2014-10-15)
The analgesic and antipyretic compound acetaminophen (paracetamol) is one of the most used drugs worldwide. Acetaminophen overdose is also the most common cause for acute liver toxicity. Here we show that acetaminophen and many structurally related compounds bind quinone reductase
Caffeine intake decreases oxidative stress and inflammatory biomarkers in experimental liver diseases induced by thioacetamide: Biochemical and histological study
Amer MG, et al.
International Journal of Immunopathology and Pharmacology, 30(1), 13-24 (2017)
SOD1 transcriptional and posttranscriptional regulation and its potential implications in ALS
Milani P, et al.
Neurology research international, 2011`, 52-56 (2011)
Aberrant association of misfolded SOD1 with Na+/K+ ATPase-alpha3 impairs its activity and contributes to motor neuron vulnerability in ALS
Ruegsegger C, et al.
Acta Neuropathologica, 131(3), 427-451 (2016)
Multiple transcripts of the human Cu, Zn superoxide dismutase gene
Hirano M, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 276(1), 52-56 (2000)