HPA001846
抗INTS6抗体 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗DBI-1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗DICE1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗Int6抗体 ウサギ宿主抗体, 抗がん細胞中欠失1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗がん細胞中欠失タンパク質1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗インテグレーター複合体サブユニット6抗体 ウサギ宿主抗体, 抗タンパク質DDX26抗体 ウサギ宿主抗体
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... INTS6(26512)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA001846-25UL:
HPA001846-100UL:
試験成績書(COA)