Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
HPA003733
Sigma-Aldrich
抗THY1 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗CD90抗原, 抗CDw90, 抗Thy-1抗原, 抗Thy-1膜糖タンパク質前駆体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
VTSLTACLVDQSLRLDCRHENTSSSPIQYEFSLTRETKKHVLFGTVGVPEHTYRSRTNFTSKYNMKVLYLSAFTSKDEGTYTCALHHSGHSPPISSQNVTVLRDKLVKCEGISLLAQNTSWL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... THY1(7070)
詳細
Thy-1細胞表面抗原(Thy-1)/CD90(分化抗原群90)は、25~37 kDaのグリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)アンカー化糖タンパク質です。これは最初にマウスのT細胞で検出されました。Thy-1は、胸腺細胞、T細胞、ニューロン、造血幹細胞、がん幹細胞、内皮細胞、および線維芽細胞で発現します。この遺伝子は、ヒト染色体11q23に位置します。
Thy-1(Thy-1細胞表面抗原)は、免疫グロブリンスーパー遺伝子ファミリーに属する18,000 Daの糖タンパク質です。これは、カルボキシル末端の疎水性セグメントとN-グリコシル化のための部位で構成されています。
免疫原
膜糖タンパク質Thy-1前駆体のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®プロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
生物化学的/生理学的作用
Thy-1は、CD90(分化抗原群90)としても知られています。本遺伝子は浸潤に関与し、上皮間葉転換に関係しています。Thy-1は、類上皮性中皮腫の診断に寄与する新規診断マーカーです。これは、男性の乳がんの有望な新規予後マーカーとして役立ちます。これは、いくつかの腫瘍およびがん幹細胞のバイオマーカーとして役立つ可能性があり、肝細胞がん(HCC)の進行に関与している可能性があります。肺がん幹細胞のマーカーとして役立つ可能性もあります。
Thy-1細胞表面抗原(Thy-1)/CD90(分化抗原群90)は、T細胞活性化、神経炎増殖調節、シナプスでの神経伝達物質の小胞性放出、星状細胞(アストロサイト)接着、がん細胞のアポトーシス、腫瘍抑制、創傷治癒、線維症および線維形成に関与しています。また、線維芽細胞の接着部位、細胞骨格の組織化、細胞移動を制御します。
特徴および利点
Prestige抗体®は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体®の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体はすべて、以下の方法で試験が行われます。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ
関連事項
対応する抗原APREST77497
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA003733-100UL:
HPA003733-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiuping Yan et al.
Oncology reports, 30(6), 2733-2740 (2013-10-09)
Accumulating evidence supports that cancer stem cells (CSCs) are responsible for tumor initiation, progression, distal metastasis and even drug resistance. Although CD90 has been identified as a marker for several types of stem cells, such as liver CSCs, the potential
Kiyoko Kawamura et al.
American journal of clinical pathology, 140(4), 544-549 (2013-09-21)
To pathologically distinguish mesothelioma from lung carcinoma, particularly adenocarcinoma. We conducted immunohistochemical analyses on clinical specimens, including 26 cases of mesothelioma, 28 cases of lung adenocarcinoma, and 33 cases of lung squamous cell carcinoma. We found that CD90 expression was
T Seki et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 82(19), 6657-6661 (1985-10-01)
The human Thy-1 gene has been isolated and sequenced and compared to the rat and mouse Thy-1 genes. All three genes are organized in the same way: one exon encoding the majority of the signal peptide, another encoding the transmembrane
Caecilia Hapsari Ceriapuri Sukowati et al.
PloS one, 8(10), e76830-e76830 (2013-10-12)
Although the CD90 (Thy-1) was proposed as biomarker of several tumors and cancer stem cells, the involvement of this molecule in the progression of hepatocellular carcinoma (HCC) and other less frequent hepatic neoplasms is still undefined. The distribution of CD90
Ida Johansson et al.
PloS one, 8(10), e78299-e78299 (2013-11-07)
The rapidly growing collection of diverse genome-scale data from multiple tumor types sheds light on various aspects of the underlying tumor biology. With the objective to identify genes of importance for breast tumorigenesis in men and to enable comparisons with
資料
Mesenchymal stem cell markers and antibodies suitable for investigating targets in fibroblasts, chondrocytes, adipocytes, osteoblasts, and muscle cells.
線維芽細胞、軟骨細胞、脂肪細胞、骨芽細胞、および筋細胞のターゲットの研究に適した間葉系幹細胞マーカーおよび抗体。