Merck
HPA004820
Sigma-Aldrich
抗GRHL2 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗Brother of mammalian grainyhead, 抗Grainyhead様タンパク質2ホモログ, 抗転写因子CP2様3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
免疫原配列
NRVQVLKTVPVNLSLNQDHLENSKREQYSISFPESSAIIPVSGITVVKAEDFTPVFMAPPVHYPRGDGEEQRVVIFEQTQYDVPSLATHSAYLKDDQRSTPDSTYSESFKDAATEKFRSASVGAEEYMYDQTSSGTFQYTLEATKSLRQK
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRHL2(79977)
詳細
GRHL2はヒト染色体8q22.3に位置しています。
GRHL2(grainyhead-like 2、Drosophila)は、Grainyheadファミリーに属する転写因子です。このファミリーは、GRHL1、GRHL2、およびGRHL3で構成されています。
免疫原
GRHL2(Grainyhead様タンパク質2)ホモログのPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®プロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
ウサギで産生された抗GRHL2抗体、Prestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトによって開発および検証されています。各抗体について、免疫組織染色検査によって何百もの正常組織と疾患組織に対して試験が行われます。これらの画像は、Human Protein Atlas(HPA)サイトでImage Galleryのリンクをクリックすると閲覧できます。また、この抗体は免疫蛍光法およびウェスタンブロッティングを用いて試験されます。これらのプロトコルおよびPrestige抗体とHPAに関する他の有用な情報を見るには、sigma.com/prestigeにアクセスしてください
抗GRHL2抗体は以下の用途に使用されています:
  • 免疫組織化学
  • ウエスタンブロッティング
  • 免疫蛍光
生物化学的/生理学的作用
GRHL2遺伝子の変異は、常染色体優性の難聴に関連しています。この変異は腫瘍抑制活性を示します。
GRHL2(grainyhead-like 2、Drosophila)は、基本的に、肺上皮細胞の同一性、遊走、分化、再構築(リモデリング)、修復、および細胞間相互作用などいくつかの細胞プロセスに関与しています。GRHL2は、上皮細胞の形態形成および分化の調節に重要な役割を果たしています。GRHL2は、肝細胞がん、乳がん、胃がん、および結腸直腸がんなどさまざまながんにおける予後マーカーとして機能します。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体はすべて、以下の方法で試験が行われます。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ。
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
対応する抗原APREST86696
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA004820-100UL:
HPA004820-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David Chi et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(23), 11437-11443 (2019-05-22)
Limited knowledge of the changes in estrogen receptor (ER) signaling during the transformation of the normal mammary gland to breast cancer hinders the development of effective prevention and treatment strategies. Differences in estrogen signaling between normal human primary breast epithelial
Hitoe Nishino et al.
Cancer medicine, 6(11), 2686-2696 (2017-09-30)
The epithelial-mesenchymal transition (EMT) and mesenchymal-epithelial transition (MET) contribute to cancer metastasis of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). We explored the role of grainyhead-like 2 (GRHL2), a suppressor of EMT, in the progression of PDAC. Expressions of GRHL2 were assessed using
Yingjun Quan et al.
Journal of Cancer, 6(4), 342-350 (2015-03-15)
GRHL2 was implicated in regulating cancer development. Our previous study demonstrated that knockdown GRHL2 in colorectal cancer (CRC) cells inhibited cell proliferation by targeting ZEB1. It is unclear whether GRHL2 expression may have diagnostic or prognostic value in colorectal carcinoma.
Confirmation of GRHL2 as the gene for the DFNA28 locus
Vona B, et al.
American Journal of Medical Genetics. Part A, 161(8), 2060-2065 (2013)
Benjamin Cieply et al.
Cancer research, 73(20), 6299-6309 (2013-08-15)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) in carcinoma cells enhances malignant progression by promoting invasion and survival. EMT is induced by microenvironmental factors, including TGF-β and Wnt agonists, and by the E-box-binding transcription factors Twist, Snail, and ZEB. Grainyhead-like-2 (GRHL2), a member of