Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
HPA005792
Sigma-Aldrich
抗PCP4 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗Purkinje細胞タンパク質4, 抗脳特異的ポリペプチドPEP-19, 抗脳特異的抗原PCP-4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
IHC
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human, mouse
citations:
53
テクニック:
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human, mouse
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原配列
GAGATNGKDKTSGENDGQKKVQEEFDIDMDAPETERAAVAIQSQFRKFQKKK
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PCP4(5121)
免疫原
プルキンエ細胞タンパク質4のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。また、Prestige抗体®に関するプロトコルおよびその他の有用な情報も提供しています。
ウサギで産生された抗PCP4抗体、Prestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトによって開発および検証されています。各抗体について、免疫組織染色検査によって何百もの正常組織と疾患組織に対して試験が行われます。これらの画像は、Human Protein Atlas(HPA)サイトでImage Galleryのリンクをクリックすると閲覧できます。また、この抗体は免疫蛍光法およびウェスタンブロッティングを用いて試験されます。これらのプロトコルおよびPrestige抗体とHPAに関する他の有用な情報を見るには、sigma.com/prestigeにアクセスしてください
生物化学的/生理学的作用
プルキンエ細胞タンパク質4は、染色体21にマッピングされるヒトPCP4遺伝子にコードされるタンパク質であり、PEP-19と呼ばれています。カルモジュリン(CaM)結合タンパク質であり、カルシウムのCaMとの会合と解離の促進を補助します。正常、過形成、腫瘍性のヒト副腎皮質細胞におけるアルドステロン産生の調節因子です。Ca2+-CaMシグナル伝達の調節因子であり、脳では分裂後期ニューロンにおいて非常に特異的なパターンで発現しています。小脳の唯一の出力ニューロンであるプルキンエ細胞で多く発現しています。分子的・機能的変化を介してダウン症候群(DS)表現型の発現に大きく寄与しており、DS患者では3コピー存在します。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige抗原コントロールは、対応するあらゆるPrestige抗体に対して利用可能で、リンケージセクションで見つかります。
Prestige抗体については、すべて以下の方法で試験を行います。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ。
  • 364のヒト組み換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
対応する抗原APREST70287
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
HPA005792-25UL:
HPA005792-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
François Mouton-Liger et al.
Neurobiology of disease, 63, 92-106 (2013-12-03)
PCP4/PEP19 is a modulator of Ca(2+)-CaM signaling. In the brain, it is expressed in a very specific pattern in postmitotic neurons. In particular, Pcp4 is highly expressed in the Purkinje cell, the sole output neuron of the cerebellum. PCP4, located
Diego Lopez-Pigozzi et al.
eNeuro, 3(6) (2016-11-30)
Recent reports in human demonstrate a role of theta-gamma coupling in memory for spatial episodes and a lack of coupling in people experiencing temporal lobe epilepsy, but the mechanisms are unknown. Using multisite silicon probe recordings of epileptic rats engaged
Saikat Ray et al.
Frontiers in systems neuroscience, 11, 20-20 (2017-04-27)
The parahippocampal region is organized into different areas, with the medial entorhinal cortex (MEC), presubiculum and parasubiculum prominent in spatial memory. Here, we also describe a region at the extremity of the MEC and bordering the subicular complex, the medial-most
Lingjun Ding et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(30), 5797-5806 (2020-06-20)
Plasticity within hippocampal circuits is essential for memory functions. The hippocampal CA2/CA3 region is thought to be able to rapidly store incoming information by plastic modifications of synaptic weights within its recurrent network. High-frequency spike-bursts are believed to be essential
Saikat Ray et al.
eLife, 5, e13343-e13343 (2016-04-03)
We investigated the structural development of superficial-layers of medial entorhinal cortex and parasubiculum in rats. The grid-layout and cholinergic-innervation of calbindin-positive pyramidal-cells in layer-2 emerged around birth while reelin-positive stellate-cells were scattered throughout development. Layer-3 and parasubiculum neurons had a