Merck
HPA007415
Sigma-Aldrich
抗WWTR1 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗-DKFZp586I1419 ウサギ宿主抗体, 抗-TAZ ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
IF
IHC
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
mouse, human
citations:
87
テクニック:
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
mouse, human
強化検証
RNAi knockdown
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原配列
MNPKPSSWRKKILPESFFKEPDSGSHSRQSSTDSSGGHPGPRLAGGAQHVRSHSSPASLQLGTGAGAAGSPAQQHAHLRQQSYDVTDELPLPPGWEMTFTATGQRYFLNHIEKITTWQDPRKAMNQPLNHMNLHPAVSST
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... WWTR1(25937)
詳細
WWTR1は、WWドメインに属し、複数の器官の発生と間葉系の分化を制御する転写コアクチベーターを有します。細胞増殖腫瘍形成を制御するためのHippo経路の重要な標的です。.抗WWTR1抗体は間接免疫蛍光法で使用されています。ウサギ抗WWTR1抗体はWWTR1に特異的です。
免疫原
WWドメイン含有転写調節タンパク質1のPrEST(recombinant protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。また、Prestige抗体®に関するプロトコルおよびその他の有用な情報も提供しています。
本抗体の使用が成功したアプリケーション、およびそれに伴う審査済み論文を以下に示します。
免疫蛍光法(1 論文)
免疫組織化学(1 論文)
特徴および利点
Prestige抗体®は、高度に特徴付けられ、広く検証された抗体です。各標的について得られている特性データのすべてをページ上部の製品名のすぐ下にあるリンクからアクセスできるHuman Protein Atlasポータルを介してご利用いただけることも、この抗体の利点です。Prestige抗体®の特有性と他のタンパク質との交差反応性の低さは、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。すべてのPrestige抗体についてPrestige抗原コントロールをご用意しております。リンケージセクションでご確認ください。
Prestige抗体はすべて、次の方法で試験されます。
  • 44の正常ヒト組織ならびに最も一般的な20タイプの癌組織から成るIHC組織アレイによる検査。
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントで構成されるタンパク質アレイによる検査。
関連事項
対応する抗原APREST70841
物理的形状
PBS溶液 (pH 7.2, 40%グリセロ-ル, 0.02%アジ化ナトリウム含有)
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro 診断での使用、ex vivo もしくは in vivo 治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA007415-100UL:
HPA007415-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Colleen A Fullenkamp et al.
Oncotarget, 7(21), 30094-30108 (2016-04-30)
TAZ (WWTR1) and YAP are transcriptional coactivators and oncoproteins inhibited by the Hippo pathway. Herein we evaluate 159 sarcomas representing the most prevalent sarcoma types by immunohistochemistry for expression and activation (nuclear localization) of TAZ and YAP. We show that
Stephen Frankenberg et al.
Development (Cambridge, England), 140(5), 965-975 (2013-01-25)
Early cell lineage specification in eutherian mammals results in the formation of a pluripotent inner cell mass (ICM) and trophoblast. By contrast, marsupials have no ICM. Here, we present the first molecular analysis of mechanisms of early cell lineage specification
Emily J Lodge et al.
Frontiers in physiology, 7, 114-114 (2016-04-12)
The pituitary gland is a primary endocrine organ that controls major physiological processes. Abnormal development or homeostatic disruptions can lead to human disorders such as hypopituitarism or tumors. Multiple signaling pathways, including WNT, BMP, FGF, and SHH regulate pituitary development
Satoshi Noguchi et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(17), 4660-4672 (2014-06-22)
TAZ, also known as WWTR1, has recently been suggested as an oncogene in non-small cell lung cancer (NSCLC). We investigated the clinical relevance of TAZ expression and its functional role in NSCLC tumorigenesis. We characterized TAZ at the DNA (n=192)
Silvia Di Agostino et al.
EMBO reports, 17(2), 188-201 (2015-12-23)
Mutant p53 proteins are present in more than half of human cancers. Yes-associated protein (YAP) is a key transcriptional regulator controlling organ growth, tissue homeostasis, and cancer. Here, we report that these two determinants of human malignancy share common transcriptional