Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
HPA012867
Sigma-Aldrich
抗HTR2B ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗5-HT-2B, 抗5-ヒドロキシトリプタミン受容体2B, 抗セロトニン受容体2B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
IF
IHC
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
23
テクニック:
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
TIHALQKKAYLVKNKPPQRLTWLTVSTVFQRDETPCSSPEKVAMLDGSRKDKALPNSGDETLMRRTSTIGKKSVQTISNEQRASKVL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HTR2B(3357)
詳細
5-ヒドロキシトリプタミン受容体2B(HTR2B)はアミノ酸481の受容体で、肝臓、腎臓、肺および心臓で発現します。このタンパク質をコードする遺伝子は、ヒト染色体2q36.3-2q37.1に位置しています。
免疫原
5-ヒドロキシトリプタミン受容体2BのPrEST(protein epitope signature tag)抗体リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
ウサギで産生された抗HTR2B抗体、Prestige Antibodyは、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトによって開発および検証されています。各抗体について、免疫組織染色検査によって何百もの正常組織と疾患組織に対して試験が行われます。これらの画像は、Human Protein Atlas(HPA)サイトでImage Galleryのリンクをクリックすると閲覧できます。また、この抗体は免疫蛍光法およびウェスタンブロッティングを用いて試験されます。これらのプロトコルおよびPrestige抗体とHPAに関する他の有用な情報を見るには、sigma.com/prestigeにアクセスしてください
生物化学的/生理学的作用
HTR2B(5-ヒドロキシトリプタミン受容体2B)は、5-ヒドロキシトリプタミン(セロトニン)に対するGタンパク質共役受容体です。この受容体の発現の増加は、特発性肺線維症にみられます。活性型HTR2Bは細胞内カルシウムレベルを調節し、ホスファチジルイノシトール3-キナーゼの活性に影響を与えます。本経路は、リアノジン受容体の活性化にも関係しています。HTR2Bは、脳の発達に関与すること、および脳の構造に寄与することが示されています。
特徴および利点
Prestige抗体®は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体®の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体はすべて、以下の方法で試験が行われます。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ。
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
対応する抗原APREST72721
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA012867-100UL:
HPA012867-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T T Vellinga et al.
Oncogene, 35(40), 5263-5271 (2016-03-22)
Gene expression-based classification systems have identified an aggressive colon cancer subtype with mesenchymal features, possibly reflecting epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) of tumor cells. However, stromal fibroblasts contribute extensively to the mesenchymal phenotype of aggressive colon tumors, challenging the notion of tumor
Gaëtan Le-Bel et al.
Experimental eye research, 184, 72-77 (2019-04-20)
Uveal melanoma (UM), although a very rare disease, remains a particularly aggressive type of cancer as near 50% of the UM presenting patients will also develop liver metastases within 15 years from the initial diagnostic. One of the most reliable
J D Kursar et al.
Molecular pharmacology, 46(2), 227-234 (1994-08-01)
Clones encoding a portion of the human 5-hydroxytryptamine (5-HT)2B receptor gene were isolated from a human placental genomic library. Based on distribution studies of 5-HT2B receptor mRNA, human uterus cDNA libraries were constructed and screened, resulting in the isolation of
The 5-HT2B receptor gene maps to 2q36.3-2q37.1.
M Le Coniat et al.
Genomics, 32(1), 172-173 (1996-02-15)
Esther Strating et al.
British journal of cancer, 127(1), 145-155 (2022-03-18)
In colorectal cancer (CRC), the consensus molecular subtype 4 (CMS4) is associated with therapy resistance and poor prognosis. Clinical diagnosis of CMS4 is hampered by locoregional and temporal variables influencing CMS classification. Diagnostic tools that comprehensively detect CMS4 are therefore