Merck
すべての画像(8)
主要文書
安全性情報
HPA021241
Sigma-Aldrich
抗PHGDH ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
別名:
抗3-PGDH抗体, 抗D-3-ホスホグリセリン酸デヒドロゲナーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.43
結合体:
unconjugated
application:
IF
IHC
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
mouse, rat, human
citations:
52
テクニック:
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
mouse, rat, human
強化検証
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
LEEIWPLCDFITVHTPLLPSTTGLLNDNTFAQCKKGVRVVNCARGGIVDEGALLRALQSGQCAGAALDVFTEEPPRDRALVDHENVISCPHLGASTKEAQSRCGEEIAVQFVDM
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PHGDH(26227)
詳細
遺伝子PHGDH(D-3-ホスホグリセリン酸デヒドロゲナーゼ)は、ヒト染色体1pにマッピングされています。
免疫原
D-3-ホスホグリセリン酸デヒドロゲナーゼのPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
ウサギで産生された抗PHGDH抗体、Prestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトによって開発および検証されています。各抗体について、免疫組織染色検査によって何百もの正常組織と疾患組織に対して試験が行われます。これらの画像は、Human Protein Atlas(HPA)サイトでImage Galleryのリンクをクリックすると閲覧できます。また、この抗体は免疫蛍光法およびウェスタンブロッティングを用いて試験されます。これらのプロトコルおよびPrestige抗体とHPAに関する他の有用な情報を見るには、sigma.com/prestigeにアクセスしてください
生物化学的/生理学的作用
PHGDH(D-3-ホスホグリセリン酸デヒドロゲナーゼ)は、3-ホスホグリセリン酸を3-ホスホヒドロキシピルビン酸に変換するセリン合成経路の初期段階の触媒に主に関与しています。本化合物は、エストロゲン受容体陰性乳がん、黒色腫および子宮頸がんにおいて上方制御されます。PHGDHの変異はNeu-Laxova症候群と関連しています。PHGDH濃度の下方制御は、先天性の小頭症、精神運動遅滞、および発作をもたらします。
特徴および利点
Prestige抗体®は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体®の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体はすべて、以下の方法で試験が行われます。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ
関連事項
対応する抗原APREST73826
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA021241-100UL:
HPA021241-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yang Ou et al.
The Journal of biological chemistry, 290(1), 457-466 (2014-11-19)
Although p53 is frequently mutated in human cancers, about 80% of human melanomas retain wild-type p53. Here we report that PHGDH, the key metabolic enzyme that catalyzes the rate-limiting step of the serine biosynthesis pathway, is a target of p53
Katherine R Mattaini et al.
Cancer & metabolism, 3, 5-5 (2015-05-01)
The gene encoding the serine biosynthesis pathway enzyme PHGDH is located in a region of focal genomic copy number gain in human cancers. Cells with PHGDH amplification are dependent on enzyme expression for proliferation. However, dependence on increased PHGDH expression
Katherine R Mattaini et al.
BMC cancer, 19(1), 723-723 (2019-07-25)
Copy number gain of the D-3-phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH) gene, which encodes the first enzyme in serine biosynthesis, is found in some human cancers including a subset of melanomas. In order to study the effect of increased PHGDH expression in tissues
D M Brown et al.
Scientific reports, 6, 28693-28693 (2016-06-29)
We aimed to identify novel molecular mechanisms for muscle growth during administration of anabolic agents. Growing pigs (Duroc/(Landrace/Large-White)) were administered Ractopamine (a beta-adrenergic agonist; BA; 20 ppm in feed) or Reporcin (recombinant growth hormone; GH; 10 mg/48 hours injected) and compared to a
Quentin Spillier et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 13(2) (2020-01-26)
For many years now, targeting deregulation within cancer cells' metabolism has appeared as a promising strategy for the development of more specific and efficient cancer treatments. Recently, numerous reports highlighted the crucial role of the serine synthetic pathway, and particularly