Merck
HS120118
Nitrogen-free weighing papers
W × L 6 × 6 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.35
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS120118
W × L
6 × 6 in.
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery. Strong enough to support dense material.