Merck
HS120262
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
natural, pk of 10, Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123300
NACRES:
NB.22
物質
polypropylene
特徴
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
包装
pk of 10
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS120262
テクニック
cryopreservation: suitable
ウェル直径
12 mm
natural
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
法的情報
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)