物質
polypropylene
特徴
Holds 36 x 15 mL tubes
包装
pk of 10
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS120392
テクニック
cryopreservation: suitable
ウェル直径
19.8 mm
色
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
特徴および利点
- Moisture resistance prevents the growth of molds
- Made of polypropylene that ensures durability and outstands the cardboard boxes
- Supplied flat-packed that removes the hassle of stacking and reduces the space required for test tube storage
- When needed for use it is easy to assemble and pre-assembled dividers are provided with each box
- Can be stored up to -80°C
法的情報
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)