詳細
The HDPE Coated Wire Rack is durable for transport or sample handling. It is chemically-resistant and suitable for conical, round or flat-bottom, or plastic tubes and bottles.
特徴および利点
- Chemically-resistant HDPE Coated Wire Racks
- Racks can be used between temperatures of -40°C and 121°C
- Holds all brands and types of conical, round or flat bottom, glass or plastic, tubes and/or bottles
- Square wells and three deck levels help keep tubes secure
- AutoclavableMesh Bottom Support
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)