Merck
HS81121A
Inoculating Needle/Loops
loop volume 1 μL,
flexible
, sterile, blue
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122103
NACRES:
NB.51
物質
blue
無菌性
sterile
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS81121A
ループ容量
1 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Inoculating Needle/Loops combination provides choice to spread or pick colonies and cultures. Transfer bacterial cultures without risk of contamination.
特徴および利点
  • Use loop end to uniformly streak a gel surface
  • Use needle end for removal of colonies
  • Constructed of flexible polypropylene
  • Sterile, 20 per zip bag with lot-to-lot traceability
  • Disposable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)