物質
polystyrene
white
無菌性
sterile; γ-irradiated
包装
pack of 1000 ea
pkg of 1000 ea (50 bags of 20)
メーカー/製品名
BRAND 452201
容量
1 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For inoculation of nutrient media. Available either with loop at one end and needle at the other or loops at both ends. High flexibility permits gentle streaking without damaging the nutrient surface. γ-ray sterilized.
特徴および利点
• Sterile (SAL 10-6)• High flexibility for agar-saving smears• Usable at both ends
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック