Merck
I7898
Sigma-Aldrich
Nunc® inoculating loops
blue, pkg of 600 (50 sleeves of 12 each), size 10 μL
別名:
inoculating loop, inoculation loop, inoculation loops
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41161502
NACRES:
NB.22
物質
polystyrene
無菌性
sterile
包装
pkg of 600 (50 sleeves of 12 each)
メーカー/製品名
Nunc 254437
サイズ
10 μL
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Accurate to semiquantitative standard for handling samples
  • Surface treated to enhance adhesion of the droplets
  • Reduced risk of spreading microorganisms since the loops are disposable
  • Non toxic
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
スプレッダー L-Shape, sterile, pack of 500 (total)
HS8171B
スプレッダー