物質
polystyrene
無菌性
sterile
包装
sleeve of 50
メーカー/製品名
Nunc 253287
サイズ
1 μL
色
colorless
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Accurate to semiquantitative standard for handling samples
- Surface treated to enhance adhesion of the droplets
- Reduced risk of spreading microorganisms since the loops are disposable
- Non toxic
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)