特徴および利点
- ・カスタマイズ可能-多細胞生物の各種細胞は、それぞれが独自の微小環境を有しています。Hystemは、in vivoと同様の細胞培養環境を作り出すための柔軟性があり、増殖や分化を最適化します。
- 動物成分フリー-Hystemは合成ヒアルロン酸を基本成分にしたマトリクスであり、細胞環境を完全にコントロールできます。成分はすべて十分にキャラクタライズされおり、組成は非動物性原料由来で一貫しています。
- ・生物学的な精密性-ヒアルロン酸と変性コラーゲンが豊富なHystemハイドロゲルによって、生命体に見いだされる細胞の複雑な3次元環境が綿密に再現され、目的の細胞培養に応じた最適な環境を準備することができます。
With Hystem, researchers can tailor the incorporation of ECM proteins, cell attachment factors, and growth factors as well as the elasticity of the hydrogel and cell incorporation (encapsulations or top plating) to create the specific 3D environment required by their cells.
Hystem has been successfully used to expand human embryonic stem cells (H9s), umbilical cord blood CD23+ stem cells, hepatic stem cells and hepatic progenitor cells.
Hystem is recommended for in vivo experimentation.
Hystem offers a minimal number of cell attachment sites. If desired, researchers may incorporate attachment factors of their choice.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Hystem 3D hydrogels are based on hyaluronic acid, a major component of the extracellular matrix. 3D cell culture can be done using Hystem hydrogels.
Heparin is distinct from heparan sulfate proteoglycans (HS) which is primarily produced by mast cells. While, HS is produced by all cell types. Know more about the difference between heparin and heparin sulfate proteoglycan and select the right component for your study.
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.