Merck
I6034
Sigma-Aldrich
α-L-イズロニダーゼ ヒト
recombinant, expressed in mouse NSO cells
別名:
IDUA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
リコンビナント
expressed in mouse NSO cells
品質水準
フォーム
solution
比活性
≥7,500 units/μg protein
分子量
83 kDa
不純物
≤1.0 EU/μg Endotoxin
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
α-L-イズロニダーゼ(IDUA)は、ヒト染色体4p16.3にマッピングされています。成熟IDUAタンパク質はグリコシル化されており、トリオースリン酸イソメラーゼ(TIM)のバレルドメイン、βサンドウィッチ、ヘリックス-ループ-ヘリックス領域、および免疫グロブリン様ドメインで構成されています。α-L-イズロニダーゼは、グリコシドヒドロラーゼ(GH)ファミリー39に分類されています。
アプリケーション
α-L-イズロニダーゼは、新生児におけるa-L-イズロニダーゼ欠損の研究での白血球アッセイに使用することができます。
生物化学的/生理学的作用
α-L-イズロニダーゼの変異は、ムコ多糖症I(MPS I)に関与しています。この酵素の欠損は、デルマタンとヘパラン硫酸の蓄積を引き起こします。MPS Iの病態生理は頭蓋変形、精神遅滞、ヘルニアを伴います。
リソソーム分解過程において、α-L-イズロニダーゼは重要な役割を果たしています。デルマタン硫酸およびヘパラン硫酸などのグリコサミノグリカン(GAG)における非還元性末端α-L-イズロン酸残基を加水分解します。
デルマタン硫酸中の非硫酸化α-L-イズロノシド結合(iduronosidic linkage)の加水分解を触媒します。
物性
C-末端ヒスチンで標識されたタンパク質(残基1~653)として発現し、還元条件下のSDS-PAGEでは計算上の分子量71 kDaから83 kDaに移動します。
単位の定義
1 unitは、pH 3.5、25°C、1分間に、1 pmolの4-メチルウンベリフェロンを4-メチルウンベリフェリル-α-L-イズロニドから生成する酵素量です。
物理的形状
40 mM酢酸ナトリウム、400 mM NaCl、20%(v/v)グリセロール、pH 5.0の溶液として提供されます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
I6034-VAR:
I6034-10UG:
I6034-10UG-PW:
I6034-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Akemi Tanaka et al.
Molecular genetics and metabolism, 107(3), 513-520 (2012-10-02)
Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) has not been indicated for patients with mucopolysaccharidosis II (MPS II, Hunter syndrome), while it is indicated for mucopolysaccharidosis I (MPS I) patients <2 years of age and an intelligence quotient (IQ) of ≥ 70.
Mei Dai et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(7), 2680-2685 (2014-02-20)
Use of megakaryocytes/platelets for transgene expression may take advantage of their rapid turnover and protective storage in platelets and reduce the risk of activating oncogenes in hematopoietic stem and progenitor cells (HSCs). Here, we show that human megakaryocytic cells could
Diagnosis of alpha-L-iduronidase deficiency in dried blood spots on filter paper: the possibility of newborn diagnosis.
N A Chamoles et al.
Clinical chemistry, 47(4), 780-781 (2001-03-29)
Kristin D'Aco et al.
European journal of pediatrics, 171(6), 911-919 (2012-01-12)
Our objective was to assess how the diagnosis and treatment of mucopolysaccharidosis I (MPS I) have changed over time. We used data from 891 patients in the MPS I Registry, an international observational database, to analyze ages at symptom onset
Ruben J Boado et al.
Bioconjugate chemistry, 24(1), 97-104 (2012-12-20)
The chronic administration of recombinant fusion proteins in preclinical animal models may generate an immune response and the formation of antidrug antibodies (ADA). Such ADAs could alter the plasma pharmacokinetics of the fusion protein, and mask any underlying toxicity of