Merck
I6510
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗ヒトIgE マウス宿主抗体
clone GE-1, ascites fluid
別名:
モノクロナール抗ヒトIgE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
GE-1, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
テクニック
indirect ELISA: 1:5,000
アイソタイプ
IgG2b
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒトIgEと結合しますが、ヒトIgG、IgAまたはIgMとは結合しません。
抗ヒトIgE(マウスIgG2bアイソタイプ)モノクローナル抗体は、マウス骨髄腫細胞と免疫マウス脾細胞の融合により作成したハイブリドーマに由来します。免疫グロブリンE(IgE)抗体は、軽鎖(κまたはλ)2本とε-重鎖2本が多数の鎖内ジスルフィド結合で結びついた4量体です。IgEには2つのアイソフォームがあり、1つはB細胞受容体に結合し、もう1つは形質細胞から分泌されます。血漿中でのその寿命は受容体結合型IgEよりも短いです。
特異性
抗ヒトIgEモノクローナル抗体は、ヒトIgEに対して免疫特異性があります。ヒトIgG、IgM、および精製軽鎖との交差反応性は認められません。
アプリケーション
キメラモノクローナル抗体がイプシロン鎖を有することを確認するため、1:1000希釈モノクローナル抗ヒトIgE抗体(clone GE1)を用いてELISAを実施しました。
生物化学的/生理学的作用
免疫グロブリンE(IgE)は、急性アレルギー反応や、アレルギー性喘息および慢性蕁麻疹(CU)などの慢性炎症性アレルギー疾患に関与しています。受容体結合IgEは抗原の取り込みを助け、B細胞の分化と増殖を調節します。寄生蠕虫に対する免疫を付与します。IgEは過敏反応の促進にも関与しています。また、肥満細胞のホメオスタシスを制御し、免疫調節作用も示します。
物理的形状
防腐剤として0.1%アジ化ナトリウムを含む腹水液として販売しています。
保管および安定性
連続して使用する際は、2~8°Cで最大1か月保管します。長期に保管する場合は分注後、凍結保存します。繰り返し凍結・解凍することは推奨しません。「自動霜取装置付き」冷凍庫での保存はお勧めしません。長期間の保存で軽微な濁りが生じた場合は、使用前に遠心分離により溶液を澄明化します。
アナリシスノート
本抗体は、骨髄腫IgEおよびアレルギーにより上昇したIgEに対する反応性について検証されています。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
I6510-VAR:
I6510-.1ML:
I6510-BULK:
I6510-.25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jessy Elst et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2163, 213-218 (2020-08-09)
The basis of traditional flow cytometry allergy diagnosis is measurement of the expression of basophilic surface activation and/or degranulation markers. Basophils, upon encounter with a specific allergen that cross-links surface FcRI-bound IgE antibodies, not only secrete and release quantifiable bioactive
S Nullens et al.
Cytometry. Part B, Clinical cytometry, 84(3), 173-178 (2013-03-02)
Despite the efficiency of venom immunotherapy, the effects on basophils and mast cells remain incompletely understood and probably vary according to the treatment phase. To study the effect of build-up and maintenance venom immunotherapy on individual basophils. Intracellular histamine and
Jielu Liu et al.
Scientific reports, 12(1), 18924-18924 (2022-11-08)
Asthma is a common respiratory disease associated with airway hyperresponsiveness (AHR), airway inflammation and mast cell (MC) accumulation in the lung. Monensin, an ionophoric antibiotic, has been shown to induce apoptosis of human MCs. The aim of this study was
Wondossen Sime et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 183(7), 4657-4665 (2009-09-16)
Mast cells (MCs) are multifunctional effectors of the immune system that are distributed in many tissues, often in close association with the basement membrane of blood vessels, epithelium and nerves. Laminins (LMs), a family of large alphabetagamma heterotrimeric proteins, are
Hans C Oettgen
The Journal of allergy and clinical immunology, 137(6), 1631-1645 (2016-06-07)
Fifty years ago, after a long search, IgE emerged as the circulating factor responsible for triggering allergic reactions. Its extremely low concentration in plasma created significant hurdles for scientists working to reveal its identity. We now know that IgE levels