安全性情報
SAB4700355
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IgE-PE antibody produced in mouse
clone BE5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-IGHE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BE5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
濃度
0.1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IGHE(3497)
関連するカテゴリー
詳細
The antibody BE5 reacts with human IgE; it recognizes an epitope different from the ones recognized by 4G7 and 4H10 antibodies to IgE.
免疫原
Purified human IgE
アプリケーション
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 5 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700355-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)