安全性情報
L0401
Sigma-Aldrich
レクチン トマト(Lycopersicon esculentum)由来
FITC conjugate, buffered aqueous solution
別名:
LEA, トマト(Lycopersicon esculentum)凝集素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
結合体
FITC conjugate
品質水準
形状
buffered aqueous solution
標識化の程度
2.0-6.0 mol FITC per mol lectin
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
レクチンは、炭水化物結合タンパク質です。Lycopersicon esculentum(LEA)由来のレクチンは、ポリラクトサミンオリゴ糖と強力に結合します。内皮および上皮細胞表面炭水化物の主成分です。
アプリケーション
Lycopersicon esculentum(トマト)由来のレクチンは、次の用途で使用されています。
  • 免疫蛍光染色。
  • 血管灌流の定量。
  • ゲル灌流効率の評価。
生物化学的/生理学的作用
レクチンは抗癌性、抗ヒト免疫不全ウイルス(抗HIV)性、抗細菌感染性であり、粘膜委縮を抑制します。2型糖尿病および肥満を抑え、栄養吸収および薬物ターゲティングを促進します。レクチンは、動物の脊髄および脳内の血管樹を染色するために使用されます。レクチンは細胞を凝集させ、多糖および糖タンパク質を沈降させます。
LEAは血液型に特異的ではありませんが、N-アセチル-β-D-グルコサミンオリゴマーに親和性があります。レクチンは、ほぼ等量のタンパク質と炭水化物を含有する糖タンパク質であり、Phaseolus vulgaris(インゲンマメ)からの植物性血球凝集素の分裂誘発活性を阻害することが報告されています。このレクチンは内皮細胞に結合し、微小血管系の可視化に使用されます。
包装
活性コンジュゲ-トのmg単位で販売します。
物理的形状
10 mM HEPES、0.15 M NaCl、pH 7.5(0.1 mM Ca2+、0.08% アジ化ナトリウム、5 mg/mL β-シクロデキストリン含有)溶液
アナリシスノート
凝集活性は、1 mg/mL溶液をPBS(pH 7.3)で段階希釈して測定し、μg/mLの単位で表します。凝集活性は、25°Cで1時間インキュベートした場合、ヒト赤血球の2%懸濁液を凝集させる最低濃度で示されます。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
L0401-BULK:
L0401-VAR:
L0401-1MG:
L0401-2MG:
L0401-1MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lectin conjugates as biospecific contrast agents for MRI. Coupling of Lycopersicon esculentum agglutinin to linear water-soluble DTPA-loaded oligomers
Pashkunova-Martic I, et al.
Molecular Imaging and Biology : MIB : The Official Publication of the Academy of Molecular Imaging, 13(3), 432-442 (2011)
Lycopersicon esculentum lectin: an effective and versatile endothelial marker of normal and tumoral blood vessels in the central nervous system
Mazzetti S, et al.
European Journal of Histochemistry, 48(4), 423-428 (2009)
Loss of serglycin promotes primary tumor growth and vessel functionality in the RIP1-Tag2 mouse model for spontaneous insulinoma formation
Hamilton A, et al.
PLoS ONE, 10(5), e0126688-e0126688 (2015)
Shannon Hall et al.
Sleep, 43(11) (2020-06-01)
Chronic sleep restriction (CSR) negatively impacts brain functions. Whether microglia, the brain's resident immune cells, play any role is unknown. We studied microglia responses to CSR using a rat model featuring slowly rotating wheels (3 h on/1 h off), which
Xuexiang Han et al.
Nature communications, 9(1), 3390-3390 (2018-08-25)
Pancreatic ductal adenocarcinoma is characterised by a dense desmoplastic stroma composed of stromal cells and extracellular matrix (ECM). This barrier severely impairs drug delivery and penetration. Activated pancreatic stellate cells (PSCs) play a key role in establishing this unique pathological
資料
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.