抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
FH7, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
アイソタイプ
IgG3
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
Disialosyl LEA抗原は、結腸がんおよび胃がんなどのさまざまながん組織と、その細胞株に見られます。各種正常組織および血液細胞には存在しません。初期の結腸がんおよび胃がん患者の血清は、Disialosyl LEA抗原レベルの上昇を示します。
免疫原
精製Disialosyl LEA抗原
アプリケーション
Disialosyl LEA抗原のレベルを検出する抗Disialosyl LEA抗原抗体、クローンFH7は、IFへの使用が公表およびバリデーションされています。
研究カテゴリー
アポトーシスおよび癌
アポトーシスおよび癌
研究サブカテゴリー
腫瘍マーカー
腫瘍マーカー
物理的形状
腹水
腹水液
保管および安定性
4°Cで出荷日から1年間
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB10210:
試験成績書(COA)