溶解性
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >10 mg/mL
H2O: 10 mg/mL
methanol: 28 mg/mL
SMILES記法
[Na+].CCCCCN(CCCCC)C(=O)C(CCC([O-])=O)NC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C22H32Cl2N2O4.Na/c1-3-5-7-13-26(14-8-6-4-2)22(30)19(11-12-20(27)28)25-21(29)16-9-10-17(23)18(24)15-16;/h9-10,15,19H,3-8,11-14H2,1-2H3,(H,25,29)(H,27,28);/q;+1/p-1
InChI Key
JCNPYMDDOUQTBK-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
human ... CCKAR(886)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L109-250MG:
L109-50MG:
L109-BULK:
L109-VAR:
試験成績書(COA)